MABS1696
Anti-RANKL Antibody, clone 6A12.1
clone 6A12.1, from mouse
Sinónimos:
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 11, Osteoclast differentiation factor, ODF, Osteoprotegerin ligand, OPGL, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, TNF-related activation-induced cytokine, CD254
Seleccione un Tamaño
151,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
151,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A12.1, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNFSF11(8600)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected human recombinant RANKL protein.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1