Merck
PHL89554
6-Acetylacteoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6′′-O-Acetylverbascoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
479,00 €
479,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
479,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H38O16
Número de CAS:
Peso molecular:
666.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
479,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)COC(=O)C)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C31H38O16/c1-14-24(38)25(39)26(40)31(44-14)47-29-27(41)30(42-10-9-17-4-7-19(34)21(36)12-17)45-22(13-43-15(2)32)28(29)46-23(37)8-5-16-3-6-18(33)20(35)11-16/h3-8,11-12,14,22,24-31,33-36,38-41H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+/t14-,22+,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31
Clave InChI
JBGBPOYDCGQCJC-MWKLXWFVSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)