Merck
PHL89174
Chamazulene
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-Ethyl-1,4-dimethylazulene, Chamazulen, Dimethulene
Seleccione un Tamaño
20 MG
691,00 €
691,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
691,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Beilstein:
1306577
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
691,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCc1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C14H16/c1-4-12-7-5-10(2)13-8-6-11(3)14(13)9-12/h5-9H,4H2,1-3H3
Clave InChI
GXGJIOMUZAGVEH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
278.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
137 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)