PHL89697
Guaiazulene
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥98.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
Clave InChI
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.