Merck
PHL83315
Hispidulin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Homoplantaginin, 4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyflavone 7-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-β-D-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-glucoside, 6-Methylscutellarein 7-glucoside, 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Dinatin 7-glucoside, Hispidulin 7-β-glucoside, Hispiduloside, Salvitin 7-glucoside, Scutellarein 6-methyl ether 7-glucoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
530,00 €
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
530,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H22O11
Número de CAS:
Peso molecular:
462.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C22H22O11/c1-30-21-14(32-22-20(29)19(28)17(26)15(8-23)33-22)7-13-16(18(21)27)11(25)6-12(31-13)9-2-4-10(24)5-3-9/h2-7,15,17,19-20,22-24,26-29H,8H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
Clave InChI
GCLAFEGUXXHIFT-IWLDQSELSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Homoplantaginin is and anti-inflammatory and antioxidant flavonoid isolated from medical herb Salvia plebeian (Sage weed) that improves hepatic injury, hyperlipidemia, and hyperglycemia. Homoplantaginin ameliorates endothelial insulin resistance by inhibiting inflammation and modulating cell signalling via the IKKβ/IRS-1/pAkt/peNOS pathway. Homoplantaginin protects endothelial cells from Palmitic acid -induced inflammation by suppression of TLR4 expression, and NLRP3 inflammasome activation.
anti-inflammatory and antioxidant
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica plantago salvia
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)