Merck
PHL80465
Gramine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(Dimethylaminomethyl)indole, Donaxine, NSC 16892
Seleccione un Tamaño
25 MG
340,00 €
340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
340,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Beilstein:
140521
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
132-134 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CN(C)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12H,8H2,1-2H3
Clave InChI
OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Dopamine D2 receptor antagonists
  • Anti-malarial drugs
  • 5-indolyl-Mannich bases
  • Proliferation inhibitors
  • Inhibitors of human mast cell chymase
  • Preparation of DL-tryptophan
  • Potential detoxification inhibitors of the crucifer phytoalexin brassinin
  • 3-vinylindoles
  • Serotonin 5-HT6 receptor ligand templates
  • Selective protein kinase c delta (PKCδ) down regulators
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
332.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
167 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)