Merck
PHL80354
Arctigenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(−)-Arctigenin, (3R,4R)-4-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]dihydro-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone
Seleccione un Tamaño
10 MG
325,00 €
325,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
325,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24O6
Número de CAS:
Peso molecular:
372.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
325,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
COc1cc(C[C@@H]2[C@H](COC2=O)Cc3ccc(OC)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-24-18-7-5-13(11-20(18)26-3)8-15-12-27-21(23)16(15)9-14-4-6-17(22)19(10-14)25-2/h4-7,10-11,15-16,22H,8-9,12H2,1-3H3/t15-,16+/m0/s1
Clave InChI
NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dibenzylbutyrolactone ligand, natural product, viral integrase and topoisomerase II inhibitor, antioxidant, antiviral, anti-inflammatory, immunomodulator.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)