Merck
04610590
trans-Nerolidol
primary reference standard
Sinónimos:
(E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, trans-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
236,00 €
236,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
236,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.37
Beilstein:
5731231
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
236,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
145-146 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Clave InChI
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Descripción general
Nerolidol is a naturally occurring sesquiterpene found in the essential oils.
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
It has been used as reference sample for analyzing sterols and related compounds in root bark of Oplopanax horridus using HPLC and TLC methods.[1]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
High-performance liquid chromatography and thin-layer chromatography assays for Devil's Club (Oplopanax horridus).
Gruber JW
Journal of Chromatographic Science, 42(4), 196-199 (2004)
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and