Merck
P9602
Millipore
Polymyxin B selective supplement
for bacteria, sterile, suitable for microbiology
Sinónimos:
Antibiotic Selective Supplement, Polymyxin B Antibiotic Supplement, Polymyxin B Microbiological Supplement, Polymyxin B Sulphate Selective Supplement
Seleccione un Tamaño
5 VIALS
86,30 €
86,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 VIALS
86,30 €
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
86,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 5 vials
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
bacteria
Descripción general
Polymyxin B selective supplement is primarily used in microbiology for the selective isolation of various microorganisms. It contains Polymyxin B Sulphate, which targets and inhibits the growth of certain Gram-positive bacteria and fungi while allowing Gram-negative bacteria to proliferate. The supplement can be added to a variety of culture media, making it versatile for different types of bacterial growth conditions. It is designed to inhibit the growth of non-target microorganisms, thus facilitating the selective growth of specific bacteria strains such as Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa.
Aplicación
Polymyxin B selective supplement is used for selective isolation of various microorganisms in clinical and environmental testing, as well as in the food and beverage industry.
Componentes
Components
Polymyxin B Sulphate 50,000 units
Almacenamiento y estabilidad
Tightly closed. Dry.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.