1.09875
Suplemento selectivo para Bacillus cereus
selective by defined nutrients for Bacillus cereus, pkg of 10 vials, for the preparation of MYP Agar Base
Sinónimos:
Bacillus cereus, Suplemento selectivo MYP
Seleccione un Tamaño
315,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
315,00 €
Productos recomendados
descripción
GranuCult™ Mannitol egg yolk polymyxin agar (base) (1.05267)
Nivel de calidad
composición
Polymyxin B sulfate, 50000 (IU)
envase
pkg of 10 vials
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
selective by defined nutrients for Bacillus cereus
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N1CCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1=O)CCO)CCN)CCN)CC(C)C)Cc2ccccc2)CCN)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC=O)CCN)CCO)CCN
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Inóculo en medio de referencia
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
0000110 - 100
- Bacillus cereus ATCC 6633 (WDCM 00003): 10- 100
Recuperación en medio problema
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
≥ 70 %
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): sin límite
Color de la colonia
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
rosa
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): amarillo
Precipitado
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
+
- Crecimiento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): -
Crecimiento
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
sin crecimiento
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): sin crecimiento
Incubación: Bacillus 24-48 horas 30°C condiciones aerobias; otras cepas 48 horas 30°C
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing