Merck
NISTRM8599
Henderson molybdenite
NIST® RM 8599
Sinónimos:
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
Seleccione un Tamaño
10 G
793,00 €
793,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
793,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MoS2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
793,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
NIST®
densidad
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Clave InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uranium (U), Rhenium (Re), Osmium (187Os)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)