Merck
901867
Sigma-Aldrich
Molybdenum disulfide ink for spin/spray coating
greener alternative
Sinónimos:
MoS2 dispersion, MoS2 ink
Seleccione un Tamaño
10 ML
279,00 €
279,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
279,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
MoS2
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
279,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
Resistivity: 75-100 kΩ·cm; Prepared by spin-coating at 1000 rpm/30 s for 1 coat, followed by thermal annealing at 400°C in Ar/H2 for 3 hours
Formulario
dispersion
composición
Solid Content, 1.5-2.5%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
green
tamaño de partícula
≤0.4 μm
viscosidad
2-4 mPa.s
bp
78 °C (Ethanol)
densidad
0.78-0.88 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Mo]=S=S
Clave InChI
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Aplicación
n-type semiconductor for use in transistors, photodetectors and photovoltaics
Información legal
Sold under Materials Transfer Agreement with Mark Hersam group at Northwestern University
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Deep Jariwala et al.
Nano letters, 16(1), 497-503 (2015-12-15)
The recent emergence of a wide variety of two-dimensional (2D) materials has created new opportunities for device concepts and applications. In particular, the availability of semiconducting transition metal dichalcogenides, in addition to semimetallic graphene and insulating boron nitride, has enabled
Artículos
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.