Merck
NISTRM8551
Sulfato de amonio
NIST® RM 8551
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
pureza isotópica
 15N
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)