1.28218
Sulfato de amonio
EMPROVE® EXPERT, ChP, NF, ACS
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Mascagnita
Seleccione un Tamaño
58,00 €
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
58,00 €
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
ChP
NF
presión de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
potencia
2840 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
754-764 g/L
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
850 kg/m3
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ammonium sulfate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.