Documentos clave
NIST363
Low alloy steel
NIST® SRM® 363, Cr-V (mod.)
Seleccione un Tamaño
150 G
828,00 €
828,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
150 G
828,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
828,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 150 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in chemical methods of analysis. SRM 363 isin the form of chips sized between 0.5 mm and 1.18 mm sieve openings (35 mesh and 16 mesh)
SRM 363_cert
SRM 363_SDS
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Molybdenum (Mo), Antimony (Sb), Neodymium (Nd), Arsenic (As), Nickel (Ni), Calcium (Ca), Niobium (Nb), Carbon (C), Phosphorus (P), Cerium (Ce), Silicon (Si), Chromium (Cr), Silver (Ag), Cobalt (Co), Sulfur (S), Copper (Cu), Tin (Sn), Gold (Au), Titanium (Ti), Lead (Pb), Tungsten (W), Magnesium (Mg), Vanadium (V), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Boron (B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bismuth (Bi), Oxygen (O), Germanium (Ge), Praseodymium (Pr), Hafnium (Hf), Selenium (Se), Hydrogen (H), Strontium (Sr), Iron (Fe), Tantalum (Ta), Lanthanum (La), Tellurium (Te), Nitrogen (N), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)