NIST361
Low alloy steel
NIST® SRM® 361, (AISI 4340)
Seleccione un Tamaño
828,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
828,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 150 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 361_cert
SRM 361_SDS
Otras notas
Aluminum (Al), Neodymium (Nd), Antimony (Sb), Nickel (Ni), Arsenic (As), Niobium (Nb), Calcium (Ca), Phosphorus (P), Carbon (C), Silicon (Si), Cerium (Ce), Silver (Ag), Chromium (Cr), Sulfur (S), Cobalt (Co), Tantalum (Ta), Copper (Cu), Tin (Sn), Lead (Pb), Titanium (Ti), Magnesium (Mg), Tungsten (W), Manganese (Mn), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Zirconium (Zr), Boron (B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Bismuth (Bi), Oxygen (O), Gold (Au), Praseodymium (Pr), Hafnium (Hf), Selenium (Se), Hydrogen (H), Strontium (Sr), Iron (Fe), Tellurium (Te), Lanthanum (La), Zinc (Zn), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)