Documentos clave
NIST2621A
Carbon dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 2621a, nominal 1.5% mol/mol
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of cylinder
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
air monitoring
environmental
Formato
mixture
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration [1], may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon dioxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2621A_cert
SRM 2621A_SDS
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon Dioxide (CO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)