Documentos clave
NIST2235
Bismuth for thermal analysis
NIST® SRM® 2235
Seleccione un Tamaño
1.5 G
531,00 €
531,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1.5 G
531,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
531,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
lumps
envase
pkg of 1.5 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
general analytical
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in calibrating differential scanning calorimeters, differential thermal analyzers, and similar instruments. A unit of SRM 2235 consists of 1.5 g of high purity bismuth in the form of shot with diameters of about 1 mm. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2235_cert
SRM 2235_SDS
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Bismuth (Bi)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)