NIST2137
Boron implant in silicon standard for calibration of concentration in a depth profile
NIST® SRM® 2137
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
envase
pkg of each
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
semiconductor
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 2137_cert
SRM 2137_SDS
Otras notas
Boron (10B)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)