Merck
NIST189C
Potassium tetraoxalate dihydrate
NIST® SRM® 189c, pH standard
Sinónimos:
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
254.19
Beilstein:
3854419
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
El producto NIST189C no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
crystals
envase
pkg of 65 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
Clave InChI
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Otras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)