Documentos clave
NIST1632E
Trace elements in coal (bituminous)
NIST® SRM® 1632d
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulario
powder
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)