Documentos clave
BCR684
River sediment (bioavailable phosphorus)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
35 G
470,00 €
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
35 G
470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR684
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)