NIST114Q
Portland cement
NIST® SRM® 114q, fineness standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 20 vials
aplicaciones
industrial qc
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 114Q_cert
SRM 114Q_SDS
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)