Documentos clave
NIST1882A
Calcium aluminate cement
NIST® SRM® 1882a
Seleccione un Tamaño
4 X 5 G
977,00 €
977,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 X 5 G
977,00 €
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
977,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 4 x 5 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical methods of analysis and in the calibration of instrumental methods for analysis of cements and materials of similar matrix. A unit of SRM 1882a consists of four sealed vials, each containing approximately 5 g of calcium aluminate cement. For more information, please refer to the SDS and the COA.
SRM 1882A_cert
SRM 1882A_SDS
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Magnesium oxide (MgO), Aluminium oxide (Al2O3), Sodium oxide (Na2O), Iron(III) oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Titanium dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Phosphorus pentoxide (P2O5), Strontium oxide (SrO), Zinc oxide (ZnO), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Manganese(III) oxide (Mn2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)