Documentos clave
IRMM654
Zinc 68Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Seleccione un Tamaño
5 ML
788,00 €
788,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
788,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
788,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 68Zn
fabricante / nombre comercial
JRC
concentración
0.5 M in nitric acid
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
10-30°C
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM654
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)