Merck
IRMM651
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Seleccione un Tamaño
5 ML
788,00 €
788,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
788,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
788,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 64Zn
fabricante / nombre comercial
JRC
concentración
0.5 M in nitric acid
Formato
single component solution
cambio de masa
depleted
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM651
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)