Documentos clave
IRMM540R
Oxide glass
IRMM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
180,00 €
180,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
180,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
180,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Forma física
discs, 15 mm diameter
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM540R
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)