I3132
Indoprofen
analytical standard
Sinónimos:
α-Methyl-p-(1-oxo-2-isoindolinyl)benzeneacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
RJMIEHBSYVWVIN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicación
Indoprofen may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples[2][3] and pharmaceutical formulations[2] using different chromatography techniques.
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)