Product No. ERMDA482IFCC is packaged by the Joint Research Centre of the European Commission by mass rather than by volume. The unit mass for this product is 0.500 grams. Using the density value determined and reported by the JRC (0.9641 g/mL), this 0.500 grams would equal 0.519 mL.
ERMDA482IFCC
ABETA 42 in CSF
ERM®, certified reference material, High Level
Sinónimos:
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 peptide in cerebrospinal fluid
Seleccione un Tamaño
245,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
245,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
temp. de almacenamiento
−70°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the volume of CSF?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?