ERMDA481IFCC
ABETA 42 in CSF
ERM®, certified reference material, Medium Level
Sinónimos:
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 peptide in cerebrospinal fluid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
temp. de almacenamiento
−70°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)