Documentos clave
ERMCA713
Abwasser (Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
100 ML
264,00 €
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
264,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Nota de análisis
For more information please see:
ERMCA713
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)