Saltar a
ERMCA615
Ground water (trace elements)
ERM®, certified reference material
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
363,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
ERMCA615
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ERMCA616BCR320RBCR667
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
BCR®
agency
BCR®
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 10045-94-0
CAS No.
Certificados de análisis (COA)