Documentos clave
ERMBF415F
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 5% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Sinónimos:
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
composición
genetically modified NK603 maize, 5%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF415F
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)