Documentos clave
ERMBB186
Pig kidney (trace elements)
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
10 G
345,00 €
345,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
345,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
345,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Descripción general
Certified for the mass fractions of Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Se, Zn
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBB186
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Lead (Pb), Selenium (Se), Zinc (Zn), Arsenic (As), Mercury (Hg), Calcium (Ca), Chloride, Potassium (K), Magnesium (Mg), Cobalt (Co), Sodium (Na)
Matrix Group: Meat
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)