Documentos
ERMBB184
Bovine muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
formato
matrix material
Descripción general
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Fe, Mn, Se, Zn
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBB184
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)