Documentos clave
ERMBB130
Pork Muscle
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
7.5 G
269,00 €
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
7.5 G
269,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBB130
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Chloramphenicol
Matrix Group: Meat
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)