Documentos clave
ERMAD623
BCR-ABL pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
6 X 0.6 ML
148,00 €
148,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 X 0.6 ML
148,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
148,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
genomic analysis
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Certified for the numbers of specific DNA fragments per plasmid (BCR-ABL b3a2 transcript, BCR transcript and GUSB transcript) and the copy number concentration of the plasmid (ERM-AD 623a, ERM-AD 623b, ERM-AD 623c, ERM-AD 623d, ERM-AD 623e, ERM-AD 623f)
Aplicación
BCR-ABL pDNA calibrant has been used as a calibration reference material for evaluating the performance of the duplex BCR-ABL1 and ABL1 assay by reverse transcription–quantitative PCR (RT-qPCR).[1]
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAD623
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
RT-qPCR and RT-digital PCR: a comparison of different platforms for the evaluation of residual disease in chronic myeloid leukemia
Alikian M, et al.
Clinical Chemistry, 63, 525-531 (2017)