Documentos clave
ERMAD454K
Alanine transaminase
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 ML
346,00 €
346,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
346,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.24
346,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−70°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAD454K
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1