Documentos clave
BCR725
Salmon tissue
BCR®, certified reference material
Sinónimos:
Flumequine and oxolinic acid in lyophilised salmon tissue
Seleccione un Tamaño
2.2 G
258,00 €
258,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.2 G
258,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
258,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−70°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR725
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Flumequine, Oxolinic acid
Matrix Group: Fish and Seafood
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)