Merck
BCR548
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
236.18
Beilstein:
5343581
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
Clave InChI
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
BCR548
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente