A-202
Acrolein 2,4-dinitrophenylhydrazone
certified reference material, vial of 50 mg, Cerilliant®
Sinónimos:
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
vial of 50 mg
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
Clave InChI
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable