Documentos clave
BCR539
Plastic film (overall migration in olive oil, film C)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
210,00 €
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
This CRM consists of additive free linear low density polyethylene sheets. It is intended to determine the overall migration applying the draft ENV 1186 standard procedure established by the Technical Committee 194 of the European Committee for Standardisation (CEN).
Overall migration by pouch in olive oil 10 days at 40°C : 6.1 ± 1.0 (mg/dm2)
Envase
PET/foil/PE heat sealed pouche containing double thickness sheets of additive free linear low densitiy polyethylene of 45x25 cm
Nota de análisis
For more information please see:
BCR539
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)