Merck
BCR267
Indeno[1,2,3-cd]fluoranthene
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
20 MG
319,00 €
319,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
319,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H12
Número de CAS:
Peso molecular:
276.33
Beilstein:
1970675
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
319,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4-c5ccccc5-c6ccc-2c3c46
InChI
1S/C22H12/c1-2-6-14-13(5-1)17-9-10-19-15-7-3-4-8-16(15)20-12-11-18(14)21(17)22(19)20/h1-12H
Clave InChI
XAKRHFYJDSMEMI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
BCR267
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)