Merck
BCR177R
Pyrene
BCR®, certified reference material
Sinónimos:
Benzo[def]phenanthrene
Seleccione un Tamaño
10 MG
246,00 €
246,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
246,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
1307225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
246,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
145-148 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Clave InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pyrene belongs to polycyclic aromatic hydrocarbon group. These are organic compounds which have two or more fused benzene rings in linear, angular and cluster arrangements. Pyrene is a four ring PAH.[1]
Nota de análisis
For more information please see:
BCR177R
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
435.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
224 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tomohiro Kato et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(2), 741-750 (2012-12-18)
Although distance dependence of Förster resonance energy transfer (FRET) is well-studied and FRET has been extensively applied as "molecular ruler", only limited examples of orientation-dependent FRET have been reported. To create a robust FRET system that precisely reflects the orientation
Aurelio Mateo-Alonso et al.
Organic letters, 15(1), 84-87 (2012-12-22)
A solvent switchable rotaxane equipped with a pyrene stopper and with two ferrocenyl units on the macrocycle is reported, in which three different states, two nondegenerate and one degenerate, can be obtained in different solvents at room temperature. This is
Pentti Somerharju
Chemistry and physics of lipids, 116(1-2), 57-74 (2002-07-03)
Pyrene is one of the most frequently used lipid-linked fluorophores. Its most characteristic features are a long excited state lifetime and (local) concentration-dependent formation of excimers. Pyrene is also hydrophobic and thus does not significantly distort the conformation of the
Intramolecular pyrene excimer fluorescence: a probe of proximity and protein conformational change.
S S Lehrer
Methods in enzymology, 278, 286-295 (1997-01-01)
Michael E Østergaard et al.
Chemical Society reviews, 40(12), 5771-5788 (2011-04-14)
Pyrene-functionalized oligonucleotides (PFOs) are increasingly explored as tools in fundamental research, diagnostics and nanotechnology. Their popularity is linked to the ability of pyrenes to function as polarity-sensitive and quenchable fluorophores, excimer-generating units, aromatic stacking moieties and nucleic acid duplex intercalators.