96446
N,N′-(Propane-13C3)-1,2-diyldibenzamide-1-15N
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥99.0%
Línea del producto
PESTANAL®
Análisis
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH2][15NH]C(C1=CC=CC=C1)=O)NC(C2=CC=CC=C2)=O
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.