93555
Tropolona
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
2-hidroxi-2,4,6-cicloheptatrien-1-ona
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
crystals
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
50-52 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?