91926
Adipoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[(5-carboxy-1-oxopentyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
aplicaciones
clinical testing
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.