Merck
870856P
Avanti
C26 Carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
Hexacosanoyl DL-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H56D9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
548.93
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870856P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870856P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable