Merck
918679
Sigma-Aldrich
Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20O6
Número de CAS:
Peso molecular:
320.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
formulario
powder
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
Clave InChI
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente