Merck
SMB00234
Sigma-Aldrich
p-Coumaryl alcohol 4-O-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O7
Número de CAS:
Peso molecular:
312.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Análisis
≥95% (LC/MS-ELSD)
formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC\C=C\c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C15H20O7/c16-7-1-2-9-3-5-10(6-4-9)21-15-14(20)13(19)12(18)11(8-17)22-15/h1-6,11-20H,7-8H2/b2-1+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
CRVXJSNSTGEXDX-HHMSBIESSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Enni Väisänen et al.
Journal of experimental botany, 71(20), 6379-6395 (2020-08-11)
Both the mechanisms of monolignol transport and the transported form of monolignols in developing xylem of trees are unknown. We tested the hypothesis of an active, plasma membrane-localized transport of monolignol monomers, dimers, and/or glucosidic forms with membrane vesicles prepared